Få mere at vide
Fusaric acid, 99%
Artikelnummer. 10197693 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10197693 250 mg Glasflaske 250mg
10411631 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10197693 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198962500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 536-69-6 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-69-6
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00006298
InChI nøgle DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym fusaric acid, 5-butylpicolinic acid, fusarinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-butyl, 5-butyl-2-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 5-butyl, 5-n-butylpyridine-2-carboxylic acid, unii-jwj963070n, 5-butylpyridine-3-carboxylic acid, 5-butyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 3442
ChEBI CHEBI:5199
IUPAC navn 5-butylpyridin-2-carboxylsyre
SMIL CCCCC1=CN=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fusaric acid
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 4343
Formel vægt 179.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fusaric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge