Få mere at vide
Furylfuramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furylfuramide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O5/c12-11(14)8(9-2-1-5-17-9)6-7-3-4-10(18-7)13(15)16/h1-6H,(H2,12,14) |
| Formel vægt | 248.0433 |
| Procent renhed | >95% |