Få mere at vide
Fursultiamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fursultiamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N4O3S2/c1-12(16(5-6-22)26-25-10-15-4-3-7-24-15)21(11-23)9-14-8-19-13(2)20-17(14)18/h8,11,15,22H,3-7,9-10H2,1-2H3,(H2,18,19,20) |
| Formel vægt | 398.1446 |
| Procent renhed | >95% |