Få mere at vide
Furoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30393232
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30393232 100 g
1 options
Artikelnummer. 30393232 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF865200100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furoyl Chloride
CAS 527-69-5
Molekylær formel C5H3ClO2
Mængde 100 g
Synonym 2-Furancarbonyl Chloride, 2-Furoyl Chloride, 2-(Chlorocarbonyl)furan, 2-(Chloroformyl)furan, 2-Furancarboxylic Acid Chloride, 2-Furanoic Acid Chloride, 2-Furanoyl Chloride, 2-Furanylcarbonyl Chloride, 2-Furoic Acid Chloride, 2-Furoic Chloride, 2-Furylcarbonyl Chloride, Furan-2-carbonyl Chloride, Furan-2-carboxylic Chloride, Pyromucyl Chloride, alpha-Furoic Chloride
InChI formel InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
SMIL ClC(=O)c1occc1
Molekylvægt (g/mol) 130.53
Formel vægt 129.9822