Få mere at vide
R&D Systems™ Furosemide
Artikelnummer. 18792744
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18792744 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792744 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3109/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    704.00 DKK
    665.70 DKK / 50mg
    Spare 38.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+/2Cl-/K+ (NKCC) symporter inhibitor; also GABAA antagonist
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) symporter. Also acts as a non-competitive antagonist at GABAA receptors with ∽ 100-fold greater selectivity for α6-containing receptors than α1-containing receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furosemide
CAS 54-31-9
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C12H11ClN2O5S
Formel vægt 330.74
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 330.739