Få mere at vide
Furosemide-d5, TRC
Artikelnummer. 30402087
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30402087 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30402087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF86500210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furosemide-d5
CAS 1189482-35-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 D5 H6 Cl N2 O5 S
Mængde 10 mg
Synonym Furosemide D5 (methylfuran D5), Furosemide-d5, 4-Chloro-2-[[dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methyl]amino]-5-sulfamoylbenzoic acid D5
InChI formel InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)/i1D,2D,3D,6D2
SMIL [2H]c1oc(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)O)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-chloro-2-[[dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methyl]amino]-5-sulfamoylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 335.775
Formel vægt 335.039
Procent renhed >95