missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Furosemide Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furosemide Acyl-beta-D-glucuronide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN2O11S/c19-9-5-10(21-6-7-2-1-3-30-7)8(4-11(9)33(20,28)29)17(27)32-18-14(24)12(22)13(23)15(31-18)16(25)26/h1-5,12-15,18,21-24H,6H2,(H,25,26)(H2,20,28,29)/t12-,13-,14+,15-,18-/m0/s1 |
| Formel vægt | 506.0398 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?