Få mere at vide
Furosemid 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459437
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459437 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459437 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0014.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Furosemid 1,0 mg/ml i methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furosemide
CAS 54-31-9
Analyt- eller komponentnavne Furosemide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C12 H11 Cl N2 O5 S
Koncentration 1 mg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 5-(aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]-, Anthranilic acid, 4-chloro-N-furfuryl-5-sulfamoyl-, 2-Furfurylamino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-Chloro-N-(2-furylmethyl)-5-sulfamoylanthranilic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfamyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, Aisemide, Aldic, Aluzine, Anfuramaide, Apo-Frusemide, Apo-Furosemide, Aquamide, Aquarid, Aquasin, Arasemide, Beronald, Bioretic, Cetasix, Desal, Desdemin, Dirine, Disal, Discoid, Disemide, Diural, Diuresal, Diuretic salt, Diurin, Diurolasa, Diusemide, Diusil, Dranex, Dryptal, Durafurid, Errolon, Eutensin, Fluidrol, Franyl, Frumex, Frumide, Frusedan, Frusema, Frusemide, Frusemin, Frusenex, Frusetic, Frusid, Fulsix, Fuluvamide, Furanthril, Furanthryl, Furantril, Furanturil, Furesis, Furetic, Furex, Furix, Furmid, Furo-Basan, Furo-Puren, Furocot, Furodiurol, Furomen, Furomex, Furomide M.D., Furorese, Furosan, Furosedon, Furosemid, Furosemide, Furosix, Furoter, Furovite, Fusid, Golan, Hissuflux, Hydrex, Hydro, Hydro-rapid, Impugan, Katlex, Kofuzon, Kutrix, LB 502, Lasemid, Lasex, Lasiletten, Lasilix, Lasix, Lasix Retard, Laxur, Liside, Lowpston, Lowpstron, Macasirool, Marsemide, Mirfat, NSC 269420, Naclex, Nadis, Nelsix, Nephron, Nicorol, Odemase, Odemex, Oedemex, Prefemin, Profemin, Promedes, Promide, Radisemide, Radonna, Retep, Rosemide, Rusyde, Salinex, Salix, Salurid, Seguril, Selectofur, Transit, Trofurit, Uremide, Urenil, Uresix, Urex, Urex M, Urian, Uridon, Yidoli, Zafurida
InChI formel InChI=1 S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15 H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCc2occc2)cc1Cl
IUPAC navn 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 330.74
Mængde 1 ml
Formel vægt 330,0077 g/mol