Få mere at vide
Furofenac-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furofenac-d3 |
| CAS | 1794754-03-2 |
| Molekylær formel | C12H11D3O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-(Ethyl-d3)-2,3-dihydro-5-benzofuranacetic Acid, 2-(Ethyl-d3)-2,3-dihydro-5-benzofuranylacetic Acid, SAS 650-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-2-10-7-9-5-8(6-12(13)14)3-4-11(9)15-10/h3-5,10H,2,6-7H2,1H3,(H,13,14)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CC1Cc2cc(CC(=O)O)ccc2O1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(2,2,2-trideuterioethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.26 |
| Formel vægt | 209.1131 |