Få mere at vide
Furo[3,2-b]pyridin, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furo[3,2-b]pyridine |
| Kogepunkt | 79 °C til 80 °C (12 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.5753 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 119.12 |
| Procent renhed | 98% |