Få mere at vide
Furo[3,2-b]pyridin, 95%
Artikelnummer. 15465757
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465757 1 g 1g
15485757 250 mg 250mg
15475757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32966.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 272-62-8 | C7H5NO | 119,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 272-62-8
Molekylær formel C7H5NO
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD11870744
InChI nøgle YRTCKZIKGWZNCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,2-b pyridine, 4-azabenzo b furan, furopyridine, furo 3,2-b pyridin, 4-aza-1-benzofuran
PubChem CID 12210217
IUPAC navn furo[3,2-b]pyridin
SMIL O1C=CC2=NC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furo[3,2-b]pyridine
Kogepunkt 79°C to 80°C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.5753
Mængde 1 g
Formel vægt 119.12
Procent renhed 98%