Få mere at vide
Furo[3,2-b]pyridin-2-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15407347
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407347 250 mg 250mg
15487337 1 g 1g
15497337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34400.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 112372-14-2 | C8H5NO3 | 163,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112372-14-2
Molekylær formel C8H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 163.13
MDL nummer MFCD11588128
InChI nøgle VHRCHODSRLMXFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, acmc-20mg3q, 2-carboxyfuro 3,2-b pyridine
PubChem CID 13803071
IUPAC navn furo[3,2-b]pyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 163.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid