Få mere at vide
Furo[3,2-b]pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468695 250 mg 250mg
15448695 1 g 1g
15458695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33908.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2019997-40-9
Molekylær formel C13H16BNO3
Molekylvægt (g/mol) 245.09
MDL nummer MFCD18255044
InChI nøgle NCPRRWXGBQZDIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,2-b pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furo 3,2-b pyridine
PubChem CID 99738269
IUPAC navn 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furo[3,2-b]pyridine
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furo[3,2-b]pyridine-2-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 163°C to 164°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 245.09
Procent renhed 97%