Få mere at vide
Carbolite™ Ovn med ensartet temperaturkonvolut
Artikelnummer. p-8012974
Kapacitet (metrisk):
5 l
15 l
23 l
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
1600 °C
Mål (D x B x H) Indvendig:
250 x 140 x 135 mm
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12183300
Brand: Carbolite™ RHF1615230SN+&02301
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overholdelse af BSEN 61010
Controller type 301 PID controller
Kapacitet (metrisk) 15 l
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Type Ovn
Til brug med (applikation) Til brug i kvalitetskontrol, varmebehandling og forskning af keramiske materialer.
Mål (D x B x H) Indvendig 305 x 220 x 220 mm
Bredde (metrisk) 690 mm
Bredde (metrisk) interiør 220 mm
Højde (metrisk) 810 mm
Højde (metrisk) interiør 220 mm
Dybde (metrisk) 780 mm
Dybde (metrisk) interiør 305 mm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz 10000 w
Spænding 230 V
Watt 10000 w
Frekvens 50/60 Hz