Få mere at vide
Carbolite™ Ovn med ensartet temperaturkonvolut
Artikelnummer. 12953741
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
15 l
23 l
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
1600 °C
Mål (D x B x H) Indvendig:
250 x 140 x 135 mm
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperatur (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig unitSize
12953741 23 l 1300 °C 400 x 245 x 235 mm Hver
12183300 15 l 1600 °C 305 x 220 x 220 mm Hver
10704923 23 l 1200 °C 400 x 245 x 235 mm Hver
12933741 5 l 1300 °C 250 x 140 x 135 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12953741 Leverandør Carbolite™ Leverandørnr. CWF1323230SN+&02301
Tekniske data
Controller type 301 PID controller
Kapacitet (metrisk) 23 l
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Type Ovn
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 245 x 235 mm
Bredde (metrisk) 505 mm
Bredde (metrisk) interiør 254 mm
Højde (metrisk) 705 mm
Højde (metrisk) interiør 235 mm
Dybde (metrisk) 675 mm
Dybde (metrisk) interiør 400 mm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz 7000 w
Spænding 230 V
Watt 7000 w
Frekvens 50/60 Hz