Få mere at vide
Carbolite™ Ovn med ensartet temperaturkonvolut
Artikelnummer. 12183300
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
15 l
23 l
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
1600 °C
Mål (D x B x H) Indvendig:
250 x 140 x 135 mm
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperatur (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig unitSize
12183300 15 l 1600 °C 305 x 220 x 220 mm Hver
10704923 23 l 1200 °C 400 x 245 x 235 mm Hver
12953741 23 l 1300 °C 400 x 245 x 235 mm Hver
12933741 5 l 1300 °C 250 x 140 x 135 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12183300 Leverandør Carbolite™ Leverandørnr. RHF1615230SN+&02301
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overholdelse af BSEN 61010
Controller type 301 PID controller
Kapacitet (metrisk) 15 l
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Type Ovn
Til brug med (applikation) Til brug i kvalitetskontrol, varmebehandling og forskning af keramiske materialer.
Mål (D x B x H) Indvendig 305 x 220 x 220 mm
Bredde (metrisk) 690 mm
Bredde (metrisk) interiør 220 mm
Højde (metrisk) 810 mm
Højde (metrisk) interiør 220 mm
Dybde (metrisk) 780 mm
Dybde (metrisk) interiør 305 mm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz 10000 w
Spænding 230 V
Watt 10000 w
Frekvens 50/60 Hz