Få mere at vide
Carbolite™ Ovn med ensartet temperaturkonvolut
Artikelnummer. 10704923
Kapacitet (metrisk):
5 l
15 l
23 l
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
1600 °C
Mål (D x B x H) Indvendig:
250 x 140 x 135 mm
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10704923
Brand: Carbolite™ CWF1223230SN+&02301
Kun null tilbage
Tekniske data
Controller type 301 PID controller
Kapacitet (metrisk) 23 l
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Type Ovn
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 245 x 235 mm
Bredde (metrisk) 505 mm
Bredde (metrisk) interiør 254 mm
Højde (metrisk) 705 mm
Højde (metrisk) interiør 235 mm
Dybde (metrisk) 675 mm
Dybde (metrisk) interiør 400 mm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz 7000 w
Spænding 230 V
Watt 7000 w
Frekvens 50/60 Hz