Få mere at vide
(Furfurylthio)acetone, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475377
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475377 5 g 5g
11485377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22724.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58066-86-7
Molekylær formel C8H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 170.23
MDL nummer MFCD02683098
InChI nøgle WWWHLSMCOBIZNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfurylthio acetone, 1-furan-2-ylmethylsulfanyl propan-2-one, 1-furfurylthio-2-propanone, 1-furan-2-ylmethyl sulfanyl propan-2-one, 1-2-furylmethylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone,1-2-furanylmethyl thio, 2-propanone, 1-2-furanylmethyl thio, 1-2-furylmethyl sulfanyl acetone, furfurythioacetone, furfurylthioacetone
PubChem CID 226249
IUPAC navn 1-(furan-2-ylmethylsulfanyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CSCC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Furfurylthio)acetone
Mængde 5 g
Formel vægt 170.23
Procent renhed 96%