Få mere at vide
Furfuylamine, 99%
Artikelnummer. 11476856
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476856 500 g 500g
11466856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23975.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.76 DKK
    765.65 DKK / 500g
    Spare 85.11 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 617-89-0 | C5H7NO | 97,117 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser Furfurylamin bruges som et vandblandbart opløsningsmiddel og
som et mellemprodukt til fremstilling af lægemidler som diuretika, antihypertensiva og antiseptiske midler.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, luft, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-89-0
Molekylær formel C5H7NO
Molekylvægt (g/mol) 97.117
MDL nummer MFCD00003258
InChI nøgle DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
IUPAC navn furan-2-ylmethanamin
SMIL C1=COC(=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfurylamine
Smeltepunkt -70 °C
Tæthed 1.05
pH 11.6
Kogepunkt 145 °C til 146 °C
Flammepunkt 37 °C (99 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.49
Mængde 500 g
FN nummer UN2526
Beilstein 1614
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 97.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furfurylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Furfurylamine