Få mere at vide
Furfurylamine, 99%
Artikelnummer. 11466856
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466856 100 g 100g
11476856 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23975.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-89-0 | C5H7NO | 97.117 g/mol
Furfurylamin bruges som et vandblandbart opløsningsmiddel og som et mellemprodukt til fremstilling af lægemidler som diuretika, antihypertensiva og antiseptiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Furfurylamin bruges som et vandblandbart opløsningsmiddel og
som et mellemprodukt til fremstilling af lægemidler som diuretika, antihypertensiva og antiseptiske midler.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, luft, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-89-0
Molekylær formel C5H7NO
Molekylvægt (g/mol) 97.117
MDL nummer MFCD00003258
InChI nøgle DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
IUPAC navn furan-2-ylmethanamin
SMIL C1=COC(=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfurylamine
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 1.05
pH 11.6
Kogepunkt 145°C to 146°C
Flammepunkt 37°C (99°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.49
Mængde 100 g
FN nummer UN2526
Beilstein 1614
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 97.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furfurylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Furfurylamine