Få mere at vide
Furfurylamine, 99+%
Artikelnummer. 10244820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10244820 5 mL Glasflaske 5ml
10616502 250 mL Glasflaske 250ml
10307040 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10244820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119800050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-89-0 | C5H7NO | 97.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-89-0
Molekylær formel C5H7NO
Molekylvægt (g/mol) 97.12
MDL nummer MFCD00003258
InChI nøgle DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
IUPAC navn furan-2-ylmethanamin
SMIL C1=COC(=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfurylamine
Navn note 99+%
Smeltepunkt -70°C
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 145°C to 146°C (761.0 mmHg)
Flammepunkt 37°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4890 to 1.491
Mængde 5 mL
Beilstein 18, 584
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 1.6 mPa.s (20°C)
Formel vægt 97.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske