Få mere at vide
Furfuryl Methacrylate (stabilized with MEHQ), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furfuryl Methacrylate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-7(2)9(10)12-6-8-4-3-5-11-8/h3-5H,1,6H2,2H3 |
| Formel vægt | 166.063 |