Få mere at vide
Furfuryl Mercaptan, TRC
Artikelnummer. 30407037
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30407037 5 g
1 options
Artikelnummer. 30407037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8643005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furan-2-ylmethanethiol
CAS 98-02-2
Molekylær formel C5 H6 O S
Mængde 5 g
Synonym 2-Furanmethanethiol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), (2-Furanyl)methylmercaptan, 2-(Mercaptomethyl)furan, 2-Furfurylmercaptan, 2-Furfurylthiol, 2-Furylmethanethiol, 2-Furylmethyl mercaptan, 2-Furylmethylthiol, Furan-2-ylmethanethiol, Furfuryl mercaptan, Furfuryl thiol, Furfurylthiol, NSC 41142
InChI formel InChI=1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
SMIL SCc1occc1
IUPAC navn furan-2-ylmethanethiol
Molekylvægt (g/mol) 114.165
Formel vægt 114.014