Få mere at vide
Furfuryl mercaptan, 98+%
Artikelnummer. 11420487
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420487 100 g 100g
11410487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22380.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 98-02-2 | C5H6OS | 114,162 g/mol
Furfuryl Mercaptam er en flygtig smagskomponent i majstortillachips.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Furfuryl Mercaptam er en flygtig smagskomponent i
majstortillachips.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-02-2
Molekylær formel C5H6OS
Molekylvægt (g/mol) 114.162
MDL nummer MFCD00003254
InChI nøgle ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl mercaptan, 2-furanmethanethiol, 2-furylmethanethiol, furfuryl thiol, 2-furylmethyl mercaptan, 2-furfurylmercaptan, furan-2-yl-methanethiol, 2-mercaptomethyl furan, furfurylmercaptan, 2-furfurylthiol
PubChem CID 7363
IUPAC navn furan-2-ylmethanthiol
SMIL C1=COC(=C1)CS
Specifications
Kemisk navn eller materiale Furfuryl mercaptan
Tæthed 1.132
Kogepunkt 155 °C
Flammepunkt 45 °C (113 °F)
Lugt Stærk
Brydningsindeks 1.5315
Mængde 100 g
FN nummer UN1228
Beilstein 383594
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 114.17
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Liquid