Få mere at vide
Furfuryl mercaptan, 97%
Artikelnummer. 10636692 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636692 25 mL Glasflaske 25ml
10377080 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636692 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119810250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-02-2 | C5H6OS | 114,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-02-2
Molekylær formel C5H6OS
Molekylvægt (g/mol) 114.16
MDL nummer MFCD00003254
InChI nøgle ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl mercaptan, 2-furanmethanethiol, 2-furylmethanethiol, furfuryl thiol, 2-furylmethyl mercaptan, 2-furfurylmercaptan, furan-2-yl-methanethiol, 2-mercaptomethyl furan, furfurylmercaptan, 2-furfurylthiol
PubChem CID 7363
IUPAC navn furan-2-ylmethanthiol
SMIL C1=COC(=C1)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfuryl mercaptan
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1300g/mL
Kogepunkt 155,0 °C
Flammepunkt 45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5290 til 1,5330
Mængde 25 mL
Beilstein 17, II, 116
Specifik vægtfylde 1.13
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: let opløselige i kloroform
Formel vægt 114.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furfuryl mercaptan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.