Få mere at vide
Furfuryl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11494007
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494007 100 g 100g
11474007 5 g 5g
11484007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19410.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 4650-60-6 | C6H5NOS | 139.172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4650-60-6
Molekylær formel C6H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 139.172
MDL nummer MFCD00014112
InChI nøgle ICXYINJACKJQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl isothiocyanate, 2-isothiocyanatomethyl furan, 2-furylmethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatomethyl-furan, furan, 2-isothiocyanatomethyl, 2-furanylmethyl isothiocyanate, 2-furylmethanisothiocyanate, furfurylisothiocyanate, furylmethylisothiocyanate, 7-bromo-quinolin-2-ylamine
PubChem CID 78380
IUPAC navn 2-(isothiocyanatomethyl)furan
SMIL C1=COC(=C1)CN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfuryl isothiocyanate
Tæthed 1.39
Kogepunkt 64°C to 68°C (2 mmHg)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5655
Mængde 100 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1281561
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 139.18
Procent renhed 97%