Få mere at vide
Furfurylisocyanat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15355078 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15355078 5 g 5g
15345078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15355078 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456490050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71189-15-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71189-15-6
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
MDL nummer MFCD03180268
InChI nøgle UIADMYLYGJYUSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isocyanatomethyl furan, furfuryl isocyanate, 2-furylmethyl isocyanate, furfurylisocyanate, furylmethylisocyanate, 2-isocyanatomethyl-furan, 2-furyl methyl isocyanate, furan, 2-isocyanatomethyl
PubChem CID 4223811
IUPAC navn 2-(isocyanatomethyl)furan
SMIL O=C=NCC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfuryl isocyanate
Smeltepunkt 157.0°C to 158.0°C
Tæthed 1.1480g/mL
Flammepunkt 54.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.148
Formel vægt 123.11
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furfuryl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.