Få mere at vide
Furfurylglycidylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285721 5 g Glasflaske 5g
10357521 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348490050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5380-87-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5380-87-0
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00013348
InChI nøgle RUGWIVARLJMKDM-UHFFFAOYNA-N
Synonym furfuryl glycidyl ether, 2-oxiran-2-ylmethoxy methyl furan, 2,3-epoxypropyl-furfurylether, 2-oxiranylmethoxy methyl furan, 2-2,3-epoxypropoxy methyl furan, furan, 2-oxiranylmethoxy methyl, furan, 2-2,3-epoxypropoxy methyl
PubChem CID 94306
IUPAC navn 2-(oxiran-2-ylmethoxymethyl)furan
SMIL C(OCC1=CC=CO1)C1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfuryl glycidyl ether
Farve Farveløs til Orange
Tæthed 1.1220g/mL
Kogepunkt 103.0°C to 104.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4800 to 1.4820
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.122
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske