Få mere at vide
Furfuryl-d5-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Furfurylamine-D5 |
| CAS | 1219799-26-4 |
| Molekylær formel | C5 D5 H2 N O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Furfuryl-d5-amine, (Furan-2-yl-3,4,5-d3)methan-d2-amine, 2-Furanylmethanamine-d5, 2-Furfurylamine-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H7NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3 H,4,6H2/i1D,2 D,3 D,4D2 |
| SMIL | [2 H]c1oc(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.146 |
| Formel vægt | 102.0841 g/mol |
| Vis mere |