missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Furfuryl-d5 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxymethylfuran furfuryl-d5 |
| CAS | 1398065-62-7 |
| Molekylær formel | C5 2H5 H O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-Furanmethan-α,α,3,4,5-d5-ol, Furfuryl alcohol-d5, 2-Hydroxymethylfuran-d5, 2-Hydroxymethylfuran-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6 H,4H2/i1D,2 D,3 D,4D2 |
| SMIL | [2 H]c1oc(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.13 |
| Formel vægt | 103.0682 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?