Få mere at vide
Furfuryl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30133782
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133782 250 g
30133537 50 g
18053240 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF864220250G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-00-0
Molekylær formel C5 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 98.1
Synonym 2-Hydroxymethylfuran, 2-Furylmethanol, 2-Furfurylalcohol, 2-Furanmethanol, Furfuryl alcohol (8CI), 2-(Hydroxymethyl)furan, 2-Furancarbinol, 2-Furanylmethanol, 2-Furfuryl alcohol, 2-Furylcarbinol, 2-Furylmethyl alcohol, 5-Hydroxymethylfuran, Chem-Rez 200, Chem-Rez Fury 454, Furfuralcohol, Furfuranol, Furylcarbinol, NSC 8843, α-Furfuryl alcohol, α-Furylcarbinol
IUPAC navn furan-2-ylmethanol
SMIL OCc1occc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfuryl Alcohol
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Formel vægt 98.0368