Få mere at vide
Furfuryl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11484403
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484403 250 g 250g
11474403 50 g 50g
11464403 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10968.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Furfurylalkohol blev brugt i syntesen af kontinuerlige titaniumcarbid nanofibre/nanobånd. Furfurylalkohol er et effektivt fangstmiddel til singlet-iltbestemmelse i naturlige farvande.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Furfurylalkohol blev brugt i syntesen af kontinuerlige titaniumcarbid nanofibre/nanobånd. Furfurylalkohol er et effektivt fangstmiddel til singlet-iltbestemmelse i naturlige farvande.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar beholderne tæt lukkede på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-00-0
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.101
MDL nummer MFCD00003252
InChI nøgle XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
IUPAC navn furan-2-ylmethanol
SMIL C1=COC(=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfuryl alcohol
Smeltepunkt -31°C
Tæthed 1.129
Kogepunkt 170°C to 171°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.487
Mængde 250 g
FN nummer UN2874
Beilstein 106291
Merck Index 14,4305
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 98.1
Procent renhed 98%