Få mere at vide
Furfuryl alcohol, 98%
Beskrivelse
Furfurylalkohol blev brugt i syntesen af kontinuerlige titaniumcarbid nanofibre/nanobånd. Furfurylalkohol er et effektivt fangstmiddel til singlet-iltbestemmelse i naturlige farvande.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Furfurylalkohol blev brugt i syntesen af kontinuerlige titaniumcarbid nanofibre/nanobånd. Furfurylalkohol er et effektivt fangstmiddel til singlet-iltbestemmelse i naturlige farvande.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar beholderne tæt lukkede på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furfuryl alcohol |
| Smeltepunkt | -31°C |
| Tæthed | 1.129 |
| Kogepunkt | 170°C to 171°C |
| Flammepunkt | 65°C (149°F) |
| Lugt | Mild |
| Brydningsindeks | 1.487 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2874 |
| Beilstein | 106291 |
| Vis mere |