Få mere at vide
Furfuryl Alcohol, 98%
Artikelnummer. 10701155 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10701155
Brand: Thermo Scientific Acros 119790100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-00-0
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.1
MDL nummer MFCD00003252
InChI nøgle XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
IUPAC navn furan-2-ylmethanol
SMIL C1=COC(=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfuryl alcohol
Smeltepunkt -29°C
Farve Gul
Tæthed 1.1300g/mL
Kogepunkt 170°C
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Brydningsindeks 1.4850 to 1.488
Mængde 10 L
Beilstein 17, V,3, 338
Fieser 01,408
Merck Index 15, 4334
Specifik vægtfylde 1.13
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible but unstable
Viskositet 5 mPa.s (25°C)
Formel vægt 98.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske