Få mere at vide
Furfuryl acetate, 97%
Artikelnummer. 11448146
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448146 100 g 100g
11438146 25 g 25g
11458146 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15285.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-17-6 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Furfurylacetat er en smagsgivende ingrediens. Det blev brugt i syntesen af 5-acetoxymethyl-2-vinylfuran og 5-hydroxymethyl-2-vinylfuran via Vilsmeier-Haack og Wittig-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Furfurylacetat er en smagsgivende ingrediens. Det blev brugt i syntesen af 5-acetoxymethyl-2-vinylfuran og 5-hydroxymethyl-2-vinylfuran via Vilsmeier-Haack og Wittig-reaktioner.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-17-6
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
MDL nummer MFCD00003251
InChI nøgle CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl acetate, 2-furanmethanol, acetate, 2-furanmethanol acetate, 2-acetoxymethylfuran, furfuryl alcohol, acetate, acetic acid furfurylester, acetic acid furfuryl ester, 2-furanmethyl acetate, 2-furfuryl acetate, 2-furylmethyl acetate
PubChem CID 12170
IUPAC navn furan-2-ylmethylacetat
SMIL CC(=O)OCC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfuryl acetate
Tæthed 1.118
Kogepunkt 175°C to 177°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.463
Mængde 100 g
Beilstein 116128
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%