Få mere at vide
Furfuralblanding 2 5000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Furancarboxylic Acid∣Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| CAS | 88-14-2, 98-01-1, 98-00-0, 108-95-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Furancarboxylic Acid∣Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethan |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2-Furancarboxylic Acid 5000 μg/mL∣Furfural 5000 μg/mL∣Furfuryl Alcohol 5000 μg/mL∣Phenol 5000 μg/mL |