Få mere at vide
Furfuralblanding 1 5000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325414
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325414 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325414 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000387AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol
CAS 98-01-1, 98-00-0, 108-95-2
Analyt- eller komponentnavne Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Furfural 5000 μg/mL∣Furfuryl Alcohol 5000 μg/mL∣Phenol 5000 μg/mL