Få mere at vide
Furfural, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324844
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30324844 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30324844 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13972100100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfural
CAS 98-01-1
Analyt- eller komponentnavne Furfural
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C5 H4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
SMIL O=Cc1occc1
IUPAC navn furan-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 96.08
Mængde 100 mg
Formel vægt 96,0211 g/mol