Få mere at vide
Furfural-d4 (Stabilized with BHT), TRC
Artikelnummer. 30398244
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30398244 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30398244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF864172250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfural-d4
CAS 1219803-80-1
Molekylær formel C5 2H4 O2
Mængde 250 mg
Synonym 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde-d (ACI), Furfural-d4, Furfural-D4, 2-Furancarboxaldehyde-d4, 2-Furaldehyde-d4, 2-Furanal-d4, Furane-2-carbaldehyde-d4, Furfuraldehyde-d4
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]C(=O)c1oc([2H])c([2H])c1[2H]
IUPAC navn deuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 100.11
Formel vægt 100.0462