Få mere at vide
Furfural-3,4,5-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furfural-3,4,5-d3 |
| CAS | 53599-40-9 |
| Molekylær formel | C5 D3 H O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde, 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D |
| SMIL | [2H]c1oc(C=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 3,4,5-trideuteriofuran-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.1025 |
| Formel vægt | 99.04 |