Få mere at vide
Furfural-3,4,5-d3, TRC
Artikelnummer. 30407289
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30407289 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30407289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8641715MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfural-3,4,5-d3
CAS 53599-40-9
Molekylær formel C5 D3 H O2
Mængde 5 mg
Synonym 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde, 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde (9CI)
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D
SMIL [2H]c1oc(C=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 3,4,5-trideuteriofuran-2-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 99.1025
Formel vægt 99.04