missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Furfural-3,4,5-d3, CDN

Artikelnummer. 30325717
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.25 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30325717 0.25 g -
30311387 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30325717 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND57900.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Furfural-3,4,5-d3
CAS 53599-40-9
Molekylær formel C5 D3 H O2
Mængde 0.25 g
Synonym 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde, 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D
SMIL [2 H]c1oc(C=O)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC navn 3,4,5-trideuteriofuran-2-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 99.1025
Formel vægt 99.04 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 96% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.