Få mere at vide
Furfural 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furfural-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N4O5/c16-14(17)8-3-4-10(11(6-8)15(18)19)13-12-7-9-2-1-5-20-9/h1-7,13H |
| Formel vægt | 276.0495 |