Få mere at vide
Furfural 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328431
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328431 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328431 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13972100AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfural
CAS 98-01-1
Analyt- eller komponentnavne Furfural
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H4 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
SMIL O=Cc1occc1
IUPAC navn furan-2-carbaldehyd
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 96.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 96,0211 g/mol