Få mere at vide
Furegrelate Sodium Salt, ≥99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493979
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5mg
Artikelnummer. 15493979
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61378.MA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inhibitor af trombaxansyntetase
Inhibitor af trombaxansyntetase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85666-17-7
Molekylær formel C15H10NNaO3
Synonym U-63557A; Sodium furegrelate
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt White to Off-white
Indhold og opbevaring -30°C to -10°C
Til brug med (applikation) Inhibitor of thrombaxane synthetase
Formel vægt 275.20g/mol
Opløselighed Soluble in water at approximately 15mg/ml
Produkttype Signal Transduction Reagent
Form Crystalline solid
Assay ≥99%