Få mere at vide
Furegrelate natriumsalt, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Inhibitor af trombaxansyntetase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Oversigt | Hvid til råhvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | Inhibitor af trombaxansyntetase |
| Formel vægt | 275,20 g/mol |
| Opløselighed | Opløselig i vand ved ca. 15 mg/ml |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Krystallinsk fast stof |
| Assay | ≥99 % |