Få mere at vide
Furazolidone, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434812 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11434812 1 g
11444812 5 g
11454812 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434812 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219346501
Kemiske identifikatorer
CAS 67-45-8
Molekylær formel C8H7N3O5
Molekylvægt (g/mol) 225.16
InChI nøgle PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Synonym furazolidone, furoxone, nitrofurazolidone, furazolidine, nitrofuroxon, furazolidon, diafuron, furaxone, furazol, furazon
PubChem CID 5323714
IUPAC navn 3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylidenamino]-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL C1COC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furazolidone
Farve Gul
Mængde 1 g
Formel vægt 225.2
Fysisk form Pulver