Få mere at vide
Furazolidone D4 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furazolidone D4 |
| CAS | 1217222-76-8 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | C8 2H4 H3 N3 O5 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 4,4,5,5-Tetradeuterio-3-[(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetradeuterio-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.1829 |
| Vis mere |