Få mere at vide
Furazolidon, 98%
Artikelnummer. 11485766
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485766 25 g 25g
11495766 100 g 100g
11405776 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20834.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-45-8 | C8H7N3O5 | 225,16 g/mol
Monoaminoxidasehæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-45-8
Molekylær formel C8H7N3O5
Molekylvægt (g/mol) 225.16
MDL nummer MFCD00010550
InChI nøgle PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Synonym furazolidone, furoxone, nitrofurazolidone, furazolidine, nitrofuroxon, furazolidon, diafuron, furaxone, furazol, furazon
PubChem CID 5323714
IUPAC navn 3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylidenamino]-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL C1COC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furazolidone
Smeltepunkt 254°C to 256°C (decomposition)
Mængde 25 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 225.16
Procent renhed 98%