Få mere at vide
Furazadrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furazadrol |
| CAS | 4975-12-6 |
| Molekylær formel | C24H36N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H-Cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c][1,2,5]oxadiazole, 12-Dimethyl-1-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-2,3,3a,3b,4,5,5a,6,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahydro-10a, 17?-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-5?-androstano[2,3-c][1,2,5]oxadiazole, 5ALPHA-ANDROSTANO-[2,3-C]FURAZAN-17BETA-TETRAHYDROPYRANOL ETHER |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36N2O3/c1-23-11-10-18-16(17(23)8-9-21(23)28-22-5-3-4-12-27-22)7-6-15-13-19-20(26-29-25-19)14-24(15,18)2/h15-18,21-22H,3-14H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18-,21-,22?,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@](C)(CC3)[C@@H](OC5CCCCO5)CC4)[H])(CC[C@]1(CC=6C(C2)=NON6)[H])[H])[H] |
| IUPAC navn | (1S,3aS,3bR,5aS,10aS,10bS,12aS)-10a,12a-dimethyl-1-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,3a,3b,4,5,5a,6,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahydro-1H-cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c][1,2,5]oxadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.55 |
| Formel vægt | 400.27 |